Sodík ≥99.8% (metals basis), ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10342.35
10342.60
10342.35EA
195.47
EUR
10342.35
10342.60
Sodík ≥99.8% (metals basis), ingot
Sodík
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-23-5
Appearance: Silver-white
Odour: Odourless
UN No.: 1428
MDL No.: MFCD00085307
Vzorec:
Na Mw: 22.99 Teplota varu: 881 Teplota tavenia: 97.8 Hustota: 0.9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085307 Číslo CAS: 7440-23-5 EINECS: 231-132-9 OSN: 1428 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,08641 |