Sodík ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Breakseal ampoule
10336.03
10336.06
10336.03EA
210.99
EUR
10336.03
10336.06
Sodík ≥99.95% (metals basis)
Sodík
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-23-5
Physical Form: Sealed in breakseal ampoules
Odour: Odourless
UN No.: 1428
MDL No.: MFCD00085307
Vzorec:
Na Teplota varu: 881 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 97,8 °C Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085307 Číslo CAS: 7440-23-5 EINECS: 231-132-9 OSN: 1428 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,08641 |