Tlačiť
Sodík 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
390121000 390122500 390120010
ACRO390121000EA 50.14 EUR
ACRO390121000 ACRO390122500 ACRO390120010
Sodík 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Sodík
Vzorec: Na
Teplota varu: 883 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 98 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085307
Číslo CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
OSN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.75 %