Tlačiť
Sodík, dry stick
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
370212500 370210010
ACRO370212500EA 208.18 EUR
ACRO370212500 ACRO370210010
Sodík, dry stick
Sodík
Vzorec: Na
Teplota varu: 883 °C
Teplota tavenia: 98 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085307
Číslo CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
OSN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light grey or silver white Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.8 %