lithium ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10771.14
10771.49
10771.14EA
283.59
EUR
10771.14
10771.49
lithium ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
lithium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-93-2
Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1415
MDL No.: MFCD00134051
Vzorec:
Li Teplota varu: 1317 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 179 °C Hustota: 0,53 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134051 Číslo CAS: 7439-93-2 EINECS: 231-102-5 OSN: 1415 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,05542 |