Tlačiť
Draslík 98%, chunks in mineral oil
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13267.14 L13267.22
L13267.14EA 165.26 EUR
L13267.14 L13267.22
Draslík 98%, chunks in mineral oil
Draslík
Purity: 98% CAS No.: 7440-09-7 Molecular Formula: K Formula Weight: 39.10 Physical Form: Solid Density: 0.860 Appearance: Silver/grey Odour: Odourless Melting Point: 63-64° Boiling Point: 765-770° Merck Reference: 14,7604 UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Vzorec: K
Teplota varu: 765…770 °C
Teplota tavenia: 63…64 °C
Hustota: 0,860
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133776
Číslo CAS: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
OSN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,7604