Tlačiť
Draslík 98%, chunks in mineral oil
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223860100 223861000 223860500 223865000
ACRO223860100EA 66.59 EUR
ACRO223860100 ACRO223861000 ACRO223860500 ACRO223865000
Draslík 98%, chunks in mineral oil
Draslík
Vzorec: K
Teplota varu: 770 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 63 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133776
Číslo CAS: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
OSN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Chunks
Total trace metal impurities ≤2 %