Tlačiť
Cesium ≥99.98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Breakseal ampoule
10146.03 10146.06 10146.14
10146.03EA 215 EUR
10146.03 10146.06 10146.14
Cesium ≥99.98% (metals basis)
Vzorec: Cs
Teplota varu: 705 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 28,5 °C
Hustota: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134037
Číslo CAS: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
OSN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051