Tlačiť
Capsaicin
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
10010743-500 10010743-1 10010743-5
CAYM10010743-500EA 52.95 EUR
CAYM10010743-500 CAYM10010743-1 CAYM10010743-5
Capsaicin
Capsaicin
Vzorec: C₁₈H₂₇NO₃
Teplota varu: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Teplota tavenia: 66,1 °C
Číslo MDL: MFCD00017259
Číslo CAS: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811