Tlačiť
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2028-50MG M2028-1G M2028-250MG
SIALM2028-50MGEA 102.29 EUR
SIALM2028-50MG SIALM2028-1G SIALM2028-250MG
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Capsaicin
Vzorec: C₁₈H₂₇NO₃
Teplota varu: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Teplota tavenia: 66,1 °C
Číslo MDL: MFCD00017259
Číslo CAS: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811