Tlačiť
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) ≥99%, high purity
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
0365-1KGEA 696.98 EUR
0365-1KG 0365-250G 0365-500G
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) ≥99%, high purity
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Biological buffers are useful for cell culture invitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes or biological.
Vzorec: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Mw: 221.32
Teplota tavenia: 324 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003837
Číslo CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
pKa @25 °C 10.3 - 10.5
Purity ≤99%