Tlačiť
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
A17037.14 A17037.22 A17037.36
A17037.14EA 47.27 EUR
A17037.14 A17037.22 A17037.36
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) ≥99%
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Purity: 99% CAS No.: 1135-40-6 Molecular Formula: C9H19NO3S Formula Weight: 221.32 Odour: Odourless Melting Point: 324° Beilstein Reference: 2835588 Merck Reference: 14,1767 MDL No.: MFCD00003837
Vzorec: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Mw: 221.32
Teplota tavenia: 324
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003837
Číslo CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773