Tlačiť
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
327741000 327740010 327740250
ACRO327741000EA 144.4 EUR
ACRO327741000 ACRO327740010 ACRO327740250
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) 99%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Vzorec: C₉H₁₉NO₄S
Teplota tavenia: 263…271 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041778
Číslo CAS: 73463-39-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (0.1M in water) Clear colorless solution
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %