CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
B21305.14
B21305.22
B21305.36
B21305.14EA
48.13
EUR
B21305.14
B21305.22
B21305.36
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Purity: 98%
CAS No.: 73463-39-5
Molecular Formula: C9H19NO4S
Formula Weight: 237.32
Melting Point: 270-274°
MDL No.: MFCD00041778
Vzorec:
C₉H₁₉NO₄S Teplota tavenia: 270…274 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041778 Číslo CAS: 73463-39-5 |