Tlačiť
4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
A11466.14 A11466.22 A11466.36
A11466.14EA 66.99 EUR
A11466.14 A11466.22 A11466.36
4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 90-96-0 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1878026
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
Teplota varu: 180…240 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 142…146 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008404
Číslo CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0