Tlačiť
5-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25452.03 B25452.06
B25452.03EA 75.41 EUR
B25452.03 B25452.06
5-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
5-Bromo-2-chlorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 183802-98-4 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Melting Point: 56-58° MDL No.: MFCD00672940
Vzorec: C₆H₄BrClO
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672940
Číslo CAS: 183802-98-4