Tlačiť
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
T16403-100G T16403-25G
SIALT16403-100GEA 230.24 EUR
SIALT16403-100G SIALT16403-25G
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₅
Teplota varu: 100…102 °C (40 mmHg)
Teplota tavenia: 196…198 °C
Hustota: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002278
Číslo CAS: 131-55-5
EINECS: 205-028-9