Tlačiť
(1S)-(-)-β-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
402753-10G 402753-1G
SIAL402753-10GEA 213.8 EUR
SIAL402753-10G SIAL402753-1G
(1S)-(-)-β-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-β-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 165 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 0,9034 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Číslo MDL: MFCD00001345
Číslo CAS: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
OSN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07600