Tlačiť
(1S)-(-)-β-Pinene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
150320010 150322500
ACRO150320010EA 93.06 EUR
ACRO150320010 ACRO150322500
(1S)-(-)-β-Pinene 98%
(1S)-(-)-β-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 165…167 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001345
Číslo CAS: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
OSN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07600
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.860 to 0.880
Specific optical rotation -17° to -22° (25°C, 589 nm) (neat)