Tlačiť
Ethanolamin 50% vodný roztok
Dodávateľ: VWR Collection
Nebezpečí
VWRS30435.552EA 0 EUR
VWRS30435.552 VWRS30435.460
Ethanolamin 50% vodný roztok
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
Teplota varu: ∼170 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008183
Číslo CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
OSN: 2491
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM