Tlačiť
VWR® Advanced, Pláště, SF, jednorázové
Dodávateľ: VWR Collection
113-1150EA 149.62 EUR
113-1150 113-1149 113-1147 113-1146 113-1145 113-1148
VWR® Advanced, Pláště, SF, jednorázové
Jednorázové oděvy
Laboratorní pláště VWR® Advanced SF jsou vyrobeny z netkané polypropylenové tkaniny potažené prodyšnou polyetylenovou fólií.
  • zužující se límec, vsazené rukávy, snadné zapínání, elastické manžety, tři kapsy
  • odolné vlákno s vynikající prodyšností a dobrým odvodem vodních par
  • ochrana proti tekutinám a částicím
  • uvolňování částic: úroveň II, klasifikace Helmke Drum
  • lehký, příjemný materiál
Testováno a vyrobeno v zařízení s certifikací ISO za přísných procesních kontrol. Šarže kontrolované a ověřené nezávislým laboratorním testováním.