Tlačiť
Polyvinyl alcohol, M.W. 145,000 ≥98% for synthesis, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PVOH, PVA, Mowiol®
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14894.0101 8.14894.1001
8.14894.0101EA 33.81 EUR
8.14894.0101 8.14894.1001
Polyvinyl alcohol, M.W. 145,000 ≥98% for synthesis, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Hustota: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00081922
Číslo CAS: 9002-89-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)