Tlačiť
Phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pigment Blue 16, 29H,31H-Phthalocyanine
253103-1G 253103-5G
SIAL253103-1GEA 56.96 EUR
SIAL253103-1G SIAL253103-5G
Phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Phthalocyanine
Vzorec: C₃₂H₁₈N₈
Mw: 514.55
Teplota tavenia: 210
Hustota: 1.447 g/cm³ (–113 °C)
Číslo MDL: MFCD00005085
Číslo CAS: 574-93-6
EINECS: 209-378-3