Tlačiť
Phthalocyanine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
32073.03 32073.06 32073.14
32073.03EA 46.53 EUR
32073.03 32073.06 32073.14
Phthalocyanine
Phthalocyanine
CAS No.: 574-93-6 Molecular Formula: C32H18N8 Formula Weight: 514.52 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00005085
Vzorec: C₃₂H₁₈N₈
Teplota tavenia: 210 °C
Hustota: 1,447 g/cm³ (–113 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005085
Číslo CAS: 574-93-6
EINECS: 209-378-3