Tlačiť
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A2253.0100 A2253.0500
A2253.0100EA 367.43 EUR
A2253.0100 A2253.0500
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Vzorec: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Číslo MDL: MFCD00002135
Číslo CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3