Tlačiť
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
410990250 410991000 410995000
ACRO410990250EA 68.59 EUR
ACRO410990250 ACRO410991000 ACRO410995000
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate 98%
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Vzorec: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002135
Číslo CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Isomer ≤2 % alpha-Isomer