Tlačiť
Copper(II) phthalocyanine ∼95% (dye basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
269150250 269152500
ACRO269150250EA 63.29 EUR
ACRO269150250 ACRO269152500
Copper(II) phthalocyanine ∼95% (dye basis)
Copper(II) phthalocyanine
Vzorec: C₃₂H₁₆CuN₈
Mw: 576.08
Teplota tavenia: 480
Číslo MDL: MFCD00010719
Číslo CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 12,02584
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Titration with Na2S2O3 ≥94 % (ex Cu)