Tlačiť
Copper(II) phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
M-Clarity™ quality level = MQ100
546674-1G 546674-5G
SIAL546674-1GEA 469.46 EUR
SIAL546674-1G SIAL546674-5G
Copper(II) phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Copper(II) phthalocyanine
Vzorec: C₃₂H₁₆CuN₈
Mw: 576.08
Teplota tavenia: 480
Číslo MDL: MFCD00010719
Číslo CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 12,02584