Fast green FCF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
CAS No.: 2353-45-9
Molecular Formula: C37H34N2Na2O10S3
Formula Weight: 808.86
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 5718212
Merck Reference: 14,3941
MDL No.: MFCD00013053
Vzorec:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃ Mw: 808.86 Teplota tavenia: ∼ 290 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013053 Číslo CAS: 2353-45-9 EINECS: 219-091-5 Merck Index: 13,03970 |