Octan lithný dihydrát ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12982.06
12982.14
12982.06EA
64.98
EUR
12982.06
12982.14
Octan lithný dihydrát ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Lithium acetate hydrate
Purity: 99.998%
CAS No.: 546-89-4
Molecular Formula: LiOOCCH3.xH2O
Formula Weight: 65.98(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 57.8°
MDL No.: MFCD00013057
Vzorec:
H₃CCOOLi·xH₂O Mw: 65.98 g/mol (anhy) Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013057 Číslo CAS: 546-89-4 EINECS: 208-914-3 Merck Index: 14,5521 |