Tlačiť
Iron(II) sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Ferrous sulphate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
450278-25G 450278-5G
SIAL450278-25GEA 471.46 EUR
SIAL450278-25G SIAL450278-5G
Iron(II) sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Iron(II) sulphate hydrate
Vzorec: FeSO₄·H₂O
Mw: 169.93
Teplota tavenia: ∼300 °C
Hustota: 2.97 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149722
Číslo CAS: 13463-43-9
EINECS: 231-753-5