Tlačiť
Sodium dodecylbenzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
289957-500G 289957-25G 289957-10KG 289957-1KG
SIAL289957-500GEA 123.95 EUR
SIAL289957-500G SIAL289957-25G SIAL289957-10KG SIAL289957-1KG
Sodium dodecylbenzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Vzorec: C₁₈H₂₉NaO₃S
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011508
Číslo CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686