Tlačiť
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
325910010 325910050 325910250
ACRO325910010EA 67.79 EUR
ACRO325910010 ACRO325910050 ACRO325910250
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Vzorec: C₁₈H₂₉NaO₃S
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011508
Číslo CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥83 %
Water ≤2 %
pH 6.5 to 9.5 (1% soln.)