Tlačiť
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
325900010 325905000
ACRO325900010EA 305.66 EUR
ACRO325900010 ACRO325905000
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Vzorec: C₁₈H₃₀O₃S
Teplota varu: 315 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 210 °C
Číslo MDL: MFCD00066677
Číslo CAS: 85536-14-7
EINECS: 248-289-4
OSN: 2586
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96 % (Sulfonic acid, M.W. 322)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Impurity ≤3 % Neutral oil
Sulfuric acid ≤1 %