Tlačiť
Dextrin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
406281000 406285000
ACRO406281000EA 43.72 EUR
ACRO406281000 ACRO406285000
Dextrin
Dextrin
Vzorec: (C₆H₁₂O₆)n
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081554
Číslo CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 13,02971
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %