Tlačiť
Giemsa's stain solution biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
295591000 295595000
ACRO295591000EA 35.14 EUR
ACRO295591000 ACRO295595000
Giemsa's stain solution biological stain
Giemsa's stain
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081642
Číslo CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
OSN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark blue to dark purple Solution
Additional info Giemsa stain powder in MeOH, Glycerol mixture
UV Lambda max 646 to 651 nm (c=0.1, MeOH) Methylene blue