Tlačiť
Giemsa's stain, pure, high purity biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Azure mixture sicc. Giemsa stain, Azur-Eosin-Methylene blue acc. Giemsa, Giemsa's azur-eosin-methylene blue
153230050 153230250
ACRO153230050EA 43.72 EUR
ACRO153230050 ACRO153230250
Giemsa's stain, pure, high purity biological stain
Giemsa's stain
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081642
Číslo CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C)
UV Lambda max 520 to 525 nm (in MeOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥600 (in MeOH) On dried substance