Tlačiť
Orange G 85+%, pure, high purity biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
229820250 229821000
ACRO229820250EA 89.85 EUR
ACRO229820250 ACRO229821000
Orange G 85+%, pure, high purity biological stain
Orange G
Vzorec: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Teplota tavenia: 141 °C
Hustota: 0,45 to 0.47 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012457
Číslo CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85.0 %