Tlačiť
Orange G, pure, certified
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: CI 16230
416550100 416551000
ACRO416550100EA 46.47 EUR
ACRO416550100 ACRO416551000
Orange G, pure, certified
Orange G
Vzorec: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Mw: 452.38
Teplota tavenia: 141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012457
Číslo CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 476 to 481 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.88 to 0.95
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g