Tlačiť
Resazurin sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7017-1G R7017-5G
SIALR7017-1GEA 60.97 EUR
SIALR7017-1G SIALR7017-5G
Resazurin sodium salt, Sigma-Aldrich®
Resazurin sodium salt
Vzorec: C₁₂H₆NNaO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005036
Číslo CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5