Tlačiť
Resazurin sodium salt, pure, high purity biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
189900010 189900050 189900250
ACRO189900010EA 52.87 EUR
ACRO189900010 ACRO189900050 ACRO189900250
Resazurin sodium salt, pure, high purity biological stain
Resazurin sodium salt
Vzorec: C₁₂H₆NNaO₄
Mw: 251.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005036
Číslo CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥75 %