Tlačiť
Resazurin sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
B21187.03 B21187.06
B21187.03EA 47.27 EUR
B21187.03 B21187.06
Resazurin sodium salt
Resazurin sodium salt
CAS No.: 62758-13-8 Molecular Formula: C12H6NNaO4 Formula Weight: 251.18 Physical Form: Powder Odour: Odourless Beilstein Reference: 3794971 Merck Reference: 14,8141 MDL No.: MFCD00005036
As indicator pH 3.8 (orange) to 6.5 (dark violet)
Vzorec: C₁₂H₆NNaO₄
Mw: 251.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005036
Číslo CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5