Tlačiť
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: X-Gluc
M-Clarity™ quality level = MQ200
B6650-100MG B6650-10MG B6650-25MG
SIALB6650-100MGEA 937.31 EUR
SIALB6650-100MG SIALB6650-10MG SIALB6650-25MG
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt), Sigma-Aldrich®
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt)
Vzorec: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Mw: 521.79
Teplota tavenia: 230
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00058543
Číslo CAS: 114162-64-0