Azomethine H sodium salt hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Sodium 5-hydroxy-4-((2-hydroxybenzylidene)amino)-7-sulphonaphthalene-2-sulphonate xhydrate, Azomethine-H monosodium salt hydrate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid 6-sodium salt hydrate, Sodium hydrogen 4-hydroxy-5-(salicylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonate hydrate, Azomethine-H sodium hydrate
CAS No.: 206752-32-1
Molecular Formula: C17H12NNaO8S2.xH2O
Formula Weight: 445.41(anhy)
Melting Point:
Vzorec:
C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O Mw: 463.42 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149588 Číslo CAS: 206752-32-1 EINECS: 250-975-3 |