Azomethine H hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
16810.04
16810.09
16810.14
16810.04EA
99.48
EUR
16810.04
16810.09
16810.14
Azomethine H hydrate
Azomethine H hydrate
CAS No.: 32266-60-7
Molecular Formula: C17H13NO8S2.xH2O
Formula Weight: 423.40(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00066536
Vzorec:
C₁₇H₁₃NO₈S₂·H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066536 Číslo CAS: 32266-60-7 EINECS: 250-975-3 |