Tlačiť
Indigo carmine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
57000-100G-F 57000-25G-F 57000-500G-F
SIAL57000-100G-FEA 203.48 EUR
SIAL57000-100G-F SIAL57000-25G-F SIAL57000-500G-F
Indigo carmine, Sigma-Aldrich®
Indigo carmine
Vzorec: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Mw: 466.36
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005723
Číslo CAS: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969