Tlačiť
(±)-Camphene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
M-Clarity™ quality level = MQ100
456055-1KG 456055-25G
SIAL456055-1KGEA 235.06 EUR
SIAL456055-1KG SIAL456055-25G
(±)-Camphene, Sigma-Aldrich®
(±)-Camphene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 318 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42…45 °C
Hustota: 0,8421 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 34 °C
Číslo MDL: MFCD00066603
Číslo CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,01777