Tlačiť
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
H27309.18 H27309.09
H27309.18EA 413.16 EUR
H27309.18 H27309.09
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 6921-66-0 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 27-30° MDL No.: MFCD00238557
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Teplota tavenia: 27…30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00238557
Číslo CAS: 6921-66-0