Tlačiť
Docusate sodium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
M-Clarity™ quality level = MQ200
D1685-100G D1685-500G
SIALD1685-100GEA 238.33 EUR
SIALD1685-100G SIALD1685-500G
Docusate sodium, Sigma-Aldrich®
Docusate sodium
Vzorec: C₂₀H₃₇NaO₇S
Mw: 444.57
Teplota varu: ∼180 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼155 °C
Hustota: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012455
Číslo CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460