Tlačiť
Docusate sodium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
86140-100G 86140-500G
SIAL86140-100GEA 42.52 EUR
SIAL86140-100G SIAL86140-500G
Docusate sodium, Sigma-Aldrich®
Docusate sodium
Vzorec: C₂₀H₃₇NaO₇S
Teplota varu: ∼180 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼155 °C
Hustota: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012455
Číslo CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460